Learn More
Merck Placas de filtro MultiScreen™ HTS de 96 pocillos con MCE
Se suelen utilizar para ensayos ELISPOT, el cribaje de bacterias, ELISA o estudios de infecciones víricas
Marca: Merck MSHAN4550
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Desarrollado para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas
- Los pocillos sellados individualmente evitan la diafonía de incubación
- El desagüe inferior extraíble permite acceder a los filtros
- Las paredes laterales rígidas mejoran el manejo
- Amplias superficies para etiquetas de código de barras
- Tamaño de poro: 0,45 μm
Radioinmunoensayos (RIA) de fase sólida, hibridación de ADN, ELISA, unión de proteínas
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Estireno | |
No estéril | |
Radioinmunoensayos (RIA) de fase sólida, hibridación de ADN, ELISA, unión de proteínas |
Ésteres de celulosa mixta | |
0,45 μm | |
Placa de filtro MultiScreenHTS-HA | |
96 | |
0,28 cm2 | |
50/paq. |