Learn More
Merck Placa de recogida de gran volumen MultiScreen™
Para su uso con placas de filtro de alto volumen MultiScreen
Marca: Merck MVCPN0025
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Opaco y fabricado con polipropileno
- No estéril
- Para la filtración en vacío
- Volumen:2,0 ml
- 96 pocillos
Especificaciones
Estándar | |
Opaco | |
Polipropileno | |
96 | |
Filtración en vacío | |
1,27 cm | |
4,7 cm |
8 x 12 | |
Placa de recogida gran volumen MultiScreen | |
2 mL | |
No estéril | |
0,5 x 3,37 x 1,85 in (1,27 x 8,56 x 4,7 cm) | |
8,56 cm |