Learn More
Merck Millipore Unidad de filtro Millipak™-20
El filtro no estéril elimina partículas de 0.22 μm en el punto de uso antes de la dispensación
Marca:  Merck Millipore MPGP02001
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Código de producto. 10740365
  • 303.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Non-sterile filter removes 0.22μm particles at point-of-use prior to dispensing
  • Standard point-of-use filter
  • Nonsterile