Learn More
Merck Insertos de placas de cultivo Millicell™: PCF
Código de producto. 10044390 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
12 μm
Altura (métrico):
10,5mm
13mm
Diámetro del filtro (métrico):
12mm
12 mm
30mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Altura (métrico) Diámetro del filtro (métrico) unitSize
10044390 0,4 μm 10,5mm 12 mm 50 PCS
10360832 8 μm 10,5mm 12mm paquete de 50
10208100 0,4 μm 13mm 30mm paquete de 50
10218100 3 μm 10,5mm 12mm paquete de 50
10538822 12 μm 10,5mm 12mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10044390 Proveedor Merck N.º de proveedor PIHP01250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica
  • Las membranas microporosas permiten el acceso a la monocapa celular de ambos dominios, apical y basolateral; favorecen la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
  • Los insertos Milicell listos para usar encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas SEM y TEM; compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
  • Área de crecimiento efectiva para insertos de 12 mm de diámetro, 0,6 cm2 y 4,2 cm2 para insertos de 30 mm de diámetro
  • No requieren una matriz extracelular para células dependientes de anclaje'
  • Carcasa de poliestireno; se suministran estériles y envasadas individualmente en blísteres
  • Utilice membranas de policarbonato con tratamiento para cultivo de tejidos para su uso en aplicaciones de cocultivo así como en estudios de metástasis e invasión de células tumorales
Aplicaciones:
Estudios de transporte y permeabilidad, cocultivo para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,6cm
Material Policarbonato
Tamaño de poro 0,4 μm
Para utilizar con (equipo) Placa de 24 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 12 mm
Altura (métrico) 10,5mm
Esterilidad Estériles