Learn More
Merck Insertos de placas de cultivo Millicell™: HATF
Código de producto. 10697301 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
12mm
30mm
Altura (métrico):
10,5mm
13mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 10697301
Marca: Merck PIHA03050
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica
  • Las membranas microporosas permiten el acceso a la monocapa celular de ambos dominios, apical y basolateral; favorecen la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
  • Los insertos Milicell listos para usar encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas SEM y TEM; compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
  • Área de crecimiento efectiva para insertos de 12 mm de diámetro, 0,6 cm2 y 4,2 cm2 para insertos de 30 mm de diámetro
  • No requieren una matriz extracelular para células dependientes de anclaje'
  • Carcasa de poliestireno; se suministran estériles y envasadas individualmente en blísteres
  • Los insertos utilizan una membrana mezclada de ésteres de celulosa; sin Triton™
Aplicaciones:
Estudios de transporte y permeabilidad, cocultivo para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 4,2 cm2
Tamaño de poro 0,45 μm
Para utilizar con (equipo) Placa de 6 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 30mm
Altura (métrico) 13mm
Esterilidad Estériles