Learn More
Merck Millipore Accesorio para sistema de purificación de agua serie Milli-Q™, filtro final Millipak™ 40 Express
Se utiliza para la producción de agua purificada sin bacterias
Marca:  Merck Millipore MPGP04001
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Código de producto. 12809355
  • 541.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use for the production of bacteria-free purified water
  • Pore size: 0.22μm
  • Non-sterile
    • Certifications
      ISO 9001 v.2000 and ISO 14001
      Compliance
      USP 645 suitability requirements