Learn More
Merck Filtros de jeringa estériles Millex™:membrana de PVFD Durapore™
Las unidades con jeringa listas para usar diseñadas para esterilizar y aclarar soluciones estériles están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm.
322.00€ - 370.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. |
Color | Amarillo |
Desechables | Sí |
Material | Durapore PVDF |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Tipo | Diámetro (métrico) | Material de la punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Tipo | Diámetro (métrico) | Material de la punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17475039
|
Merck
SLVVM33RS |
0,1 μm | Filtro de jeringa, médico | 3,3 cm | Acrílico modificado |
370.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12766842
|
Merck
SLGVM33RS |
0,22 μm | Filtro de jeringa, médico | 3,3 cm | Acrílico modificado |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las unidades con jeringa listas para su uso están diseñadas para esterilizar y depurar soluciones estériles y están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm
- 100 % de integridad probada, envasado individualmente y esterilizado
- Con entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-Slip macho
- Fabricado en un entorno controlado usando un proceso automatizado
- Banda codificada por color amarillo que indica claramente qué membrana hay en el interior.
- Los filtros de ≤0,22 μm son aptos para esterilización
- Tamaños de poro mayores para depuración y prefiltrado
- Incluya un Certificado de Calidad
Membrana (PVDF) Durapore™
- Esterilización con el nivel de unión más bajo de proteínas/depuración de soluciones biológicas
- Fabricadas con fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Cumplen las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos
- Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Compliance
Cumplen las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Amarillo | |
Durapore PVDF | |
<100 µl | |
Luer Lock hembra | |
145 psi | |
113 °F | |
113 °F | |
Acrílico modificado | |
3,3 cm |
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. | |
Sí | |
Estéril | |
PVDF | |
Luer-Slip macho | |
50Pack | |
de 45 °C | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa, médico |