Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), 5 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLSV025NB
751.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Especificaciones
Sí | |
5 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
250Pack | |
100 mL | |
25 mm |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |
No estéril | |
PVC | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |