Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófobo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca:  Merck SLFHR04NL
244.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10268380
  • 263.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana hidrófoba Fluoropore™ (PTFE):
  • Ideal para filtrar muestras en disolventes orgánicos y también para evitar el contraflujo de la humedad atmosférica en aplicaciones de ventilación.
  • Amplia compatibilidad química y excelente resistencia a disolventes con soluciones orgánicas
  • La carcasa está fabricada con polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE) de baja extracción.
Aplicaciones:
 Eliminación de partículas finas y clarificación de soluciones orgánicas, filtración de ventilación, esterilización de gases
Especificaciones
Especificaciones
0,45 μm
Preparación de muestras analíticas
Luer Slip macho
Filtro de jeringa
4,0 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estériles
Polietileno de alta densidad (HPDE)
100Pack
1 ml
4,0 mm