Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófobo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca:  Merck SLFH025NS
305.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10166660
  • 328.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana hidrófoba Fluoropore™ (PTFE):
  • Ideal para filtrar muestras en disolventes orgánicos y también para evitar el contraflujo de la humedad atmosférica en aplicaciones de ventilación.
  • Amplia compatibilidad química y excelente resistencia a disolventes con soluciones orgánicas
  • La carcasa está fabricada con polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE) de baja extracción.
Aplicaciones:
 Eliminación de partículas finas y clarificación de soluciones orgánicas, filtración de ventilación, esterilización de gases
Especificaciones
Especificaciones
Sí
0,45 μm
Preparación de muestras analíticas
Luer-slip macho
Filtro de jeringa
25 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Polietileno de alta densidad (HPDE)
50/paq.
100 mL
25 mm