Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa estéril Millex™-LG, hidrófilas PTFE, 0,20 μm (solo para uso en investigación)
Las unidades con jeringa listas para usar diseñadas para esterilizar y aclarar soluciones estériles están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm.
Marca: Merck SLLG013SL
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Filtro de jeringa estéril de 13 o 25 mm de diámetro con membrana de PTFE hidrófila con un tamaño de poro de 0,2 μm. Se suministra en un paquete de 50 o 100.Especificaciones
Natural | |
Sí | |
0,2 μm | |
0,65 cm2 | |
6,9 bar | |
100/Paq. | |
45 °C | |
10 mL | |
0,83 in | |
1,3 cm |
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Estéril | |
Esterilice DMSO/DMF | |
100Pack | |
113 °F | |
Monitor Biosart™ 100 | |
<50 µl | |
2,1 cm |