Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™ HPF LCR
Los filtros no estériles ofrecen un mayor rendimiento para facilitar la filtración.
Marca:  Merck SLLGM25NK
3080.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10627945
  • 3305.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa de HPF Millex™ no estériles
  • HPF Millex incluye dos medios diferentes: un prefiltro de fibra de vidrio graduado (de 10,0 a 0,7 µm) para eliminar partículas más grandes y un filtro de membrana de 0,20 o 0,45 µm para una filtración fina
  • Rendimiento significativamente mayor que los filtros estándar sin medios de prefiltración, especialmente cuando se filtran soluciones cargadas de partículas
  • Para uso manual o automatizado
  • Carcasa de polietileno de baja extracción
Aplicaciones:
Pruebas de disolución de fármacos, preparación automatizada de muestras, aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Aclaración de soluciones acuosas y orgánicas con niveles altos de partículas
1000Pack
45 °C
100 mL
2,1 cm
2,5 cm
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho
Polietileno de alta densidad (HPDE)
0,2 μm
3,9 cm2
Dos medios diferentes, un prefiltro graduado de fibra de vidrio, un filtro de membrana de PTFE hidrófilo
113 °F
Unidad de filtración Millex-HPF/LCR
0,82 in
2,5 cm
2,5 cm