Learn More
Merck Unidad de filtro estéril Millex™-GP50
Filtración rápida con baja unión a proteínas
Marca: Merck SLMPL25SS
297.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33300kg
Descrizione
Filtración rápida con baja unión de proteínas
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.Características y ventajas:
- Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
- Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
- Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones: Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Compliance
Cumplen las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Specifica
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
0,22 μm | |
3,9 cm² | |
<0,1 ml | |
Luer-Lok hembra™ | |
5,2 bares (75 psi) | |
100 mL | |
2,5 cm |
Transparente | |
PES | |
Estéril | |
Bajo nivel de unión de proteínas; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteína u otras soluciones acuosas | |
Eastar™ | |
Luer-Lock™ macho | |
de 45 °C | |
2,5 cm |