Learn More
Merck Unidad de filtración centrífuga de flujo rápido Microcon DNA con membrana Ultracel
Este filtro centrífugo de 0,5 ml está optimizado para la concentración y recuperación del ADN genómico con tampón SDS.
Marca: Merck MRCF0R100
Detalles adicionales : Peso : 0.28350kg
Descripción
Optimizada para la concentración y recuperación de ADN genómico
Los concentran y desalan de forma sencilla y eficaz soluciones de cualquier macromolécula, utilizando cualquier centrífuga que admita tubos de 1,5 ml. Con la membrana Ultracel™ de nivel bajo de unión, los filtros Microcon™ ofrecen: •Recuperaciones típicas de más del 95 %, incluso para soluciones diluidas •Centrifugación inversa para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas •Cómodo almacenamiento de la muestra filtrada o concentrada en tubo en microcentrífuga estándar •Filtro de flujo rápido de ADN con factores de concentración de hasta 100X Optimizado para la concentración y recuperación de ADN genómico con tampón SDS. Las bajas características de unión no específicas de la membrana y los otros componentes del dispositivo, junto con su junta tórica de grado médico, permiten al dispositivo adaptarse a varios pasos de lavado con una pérdida de muestra mínima. Características: •Alta recuperación para volúmenes pequeños con centrifugación inversa (factor de concentración inferior a 20X) • Membrana Ultracel™ de bajo nivel de unión •Procesamiento rápido Aplicaciones de las muestra: •Recuperación de ADN genómico para aplicaciones forenses •Concentración y desalinización de ácidos nucleicos (alternativa de alta recuperación a la precipitación de etanol) •Eliminación de cebadores del ADN amplificado • Fácil recuperación del filtrado, aprovechando el diseño de membrana planaEspecificaciones
Azul | |
Celulosa regenerada | |
No estéril | |
Celulosa regenerada (RC) | |
10 mL | |
4,5 cm |
Sí | |
100 kDa | |
0,32 cm2 | |
Filtros para centrífuga | |
1,8 in | |
12,3 mm |