Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, 0,45 μm, con rejilla
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Marca: Merck HAWG01300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
150 µm | |
Hidrófilo | |
13 mm |
≥1,8 bares, aire con agua | |
Membrana | |
Celulosa | |
No estéril | |
4 l/min/cm2 | |
Cuadriculado | |
100/paq. | |
Membranas de filtración | |
13 mm |