Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, 0,45 μm, con rejilla
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
175.00€ - 357.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Caudal | 60 ml/min x cm2 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Color | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Color | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10044650
|
Merck
HABG02500 |
25 mm | Negro | ≥2,2 bares, aire con agua |
295.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10539202
|
Merck
HAWG04700 |
47 mm | Blanco | ≥1,8 bares, aire con agua |
265.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10228571
|
Merck
HABG01300 |
13 mm | Negro | ≥2,2 bares, aire con agua |
250.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10420011
|
Merck
HAWG01300 |
13 mm | Blanco | ≥1,8 bares, aire con agua |
175.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10248090
|
Merck
HAWG02500 |
25 mm | Blanco | ≥1,8 bares, aire con agua |
191.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12407036
|
Merck
HABG04700 |
47 mm | Negro | ≥2,2 bares, aire con agua |
357.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características & Ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
150 μm | |
Hidrófilo |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) | |
No estéril | |
4 l/min/cm2 | |
Cuadriculado | |
100/paq. | |
Membranas de filtración |