Learn More
Merck Membrana de transferencia Immobilon-NC
Sensibilidad máxima con fondo mínimo, adecuado tanto para sistemas de detección quimioluminiscentes como radioactivos
Marca:  Merck HATF00010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10124323
  • 700.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación. Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™. Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Rollo
    0,45 μm
    Inmunotransferencia (Western blotting)
    Membranas de transferencia
    33 cm
    Ésteres de celulosa mixta
    HATF
    Plano
    3 m x 33 cm
    300 cm