Learn More
Merck Filtros de membrana de PTFE Fluoropore™
Membrana hidrófoba con dorso laminado para facilitar la manipulación
Marca:  Merck FHLP14250
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10106190
  • 1240.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)Aplicaciones: Membrana Fluoropore™: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanca
PTFE
No estéril
Aclarado de ácidos, bases y disolventes; aclarado de soluciones de alcohol; espectroscopía UV.
hidrófobos
50/paq.
hidrófobos
142 mm
7 psi
Filtro de pantalla
0,45 μm
60 ml/min x cm2
8,0 L/min/cm2
50Pack
Membranas de filtración
142 mm