Learn More
Merck Filtros de membrana de PTFE Fluoropore™
Membrana hidrófoba con dorso laminado para facilitar la manipulación
Marca: Merck FHLP02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)Aplicaciones: Membrana Fluoropore™: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UVEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
PTFE | |
No estéril | |
Aclarado de ácidos, bases y disolventes; aclarado de soluciones de alcohol; espectroscopía UV. | |
hidrófobos | |
100/paq. | |
hidrófobos | |
25 mm |
7 psi | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
8,0 L/min/cm2 | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
25 mm |