Learn More
Merck Millipore Colectores de vacío de portafiltros
Proporcione soporte de vacío para la filtración simultánea de tres o seis muestras de prueba
en la oferta
Descripción
- Utilice portafiltros de vidrio, plástico o acero inoxidable Millipore equipados con tapones perforados estándar Nº 8 sobre las salidas del soporte
- Los colectores se conectan a una única fuente de vacío y utilizan válvulas de control separadas en cada estación para funcionamiento independiente
- Use los puertos de ventilación en cada estación de colector de acero inoxidable para conectar portafiltros Swinnex™ o unidades de filtro Millex™ para mantener la esterilidad en el lado de salida del filtro de prueba
- Cuerpo de acero inoxidable, válvulas de tres vías, soportes de portafiltros; mangos de aluminio anodizado; conector de manguera de acero inoxidable, tapón de tubo
- Las unidades son esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
- Cuerpo de polivinilcloruro; válvula de dos vías de acero inoxidable; adaptadores y mangos de mangueras de polipropileno
- No esterilizables en autoclave