Learn More
Merck Filtros de membrana Express™ PLUS
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
Marca:  Merck HPWP01300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022433
  • 155.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
La membrana Millipore Express™ PLUS proporciona una filtración ultrarrápida de medios de cultivo de tejidos, aditivos, tampones y otras soluciones acuosas. Esta membrana de alto rendimiento y baja unión a proteínas también se utiliza en muchos de nuestros dispositivos de filtración estériles listos para su uso.Características y ventajas:•La filtración ultrarrápida y el alto rendimiento reducen el tiempo de proceso •Puede esterilizarse mediante autoclave, óxido de etileno o radiación gamma para aplicaciones de filtración estériles Aplicaciones: Filtración estéril, filtración de tampón, filtración de medios de cultivo de tejidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
0,45 μm
23 (a 690 Mbar [10 psi])
Hidrófilo
Hidrófilo
13 mm
Blanca
Poliestersulfona (PES)
No estéril
Proporciona filtración ultrarrápida de medios de cultivo de tejidos, aditivos, tampones y otras soluciones acuosas. Esta membrana se utiliza también en muchos dispositivos de filtración estéril listos para usar.
Membranas de filtración
13 mm