Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: 0.45μ Tamaño de poro
Recomendadas en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial. Las membranas de PVDF EMD Millipore Durapore™: 0.45μ de tamaño de poro ofrecen alto caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión a proteínas. Disponibles en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Marca: Merck HVLP04700
268.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,45 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
PVDF | |
0,45 μm | |
>2,6 ml/min x cm2 | |
Plano | |
100/paq. | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
22 psi | |
Filtro de pantalla | |
PVDF | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
100Pack | |
125 µm | |
Hidrófilo | |
47 mm |