Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,1 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck VVHP04700
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
PVDF | |
No estéril | |
Paquete de 100 | |
Paquete de 100 | |
Membranas de filtración | |
47 mm |
≥ 1,8 bares, aire con metanol | |
Filtro de pantalla | |
0,1 μm | |
2 l/min x cm3 | |
Paquete de 100 | |
125 µm | |
hidrófobos |