Learn More
Merck Unidades de filtros para centrifugado Amicon™ Ultra-2.0
La capacidad de centrifugación inversa proporciona recuperaciones uniformes
Marca: Merck UFC200324
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
Descripción
- Concentre 2 ml hasta 15 – 70μ l.
- Un punto muerto real diseñado proporciona una recuperación uniforme sin centrifugar hasta la sequedad
- El centrifugado inverso ayuda en la recuperación de muestras, especialmente con muestras pequeñas y diluidas
- El diseño de membrana vertical se alinea con el filtrado para reducir las obstrucciones y acelerar la filtración
- La membrana de baja adherencia Ultracel se combina con la innovadora carcasa vertical para ofrecer un procesamiento de muestras rápido sin sacrificar la recuperación
- Procesamiento rápido, con tiempos de centrifugado de 10 a 30 minutos
Aplicaciones:
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares, eliminación de primers, enlaces o etiquetas macromoleculares de una mezcla de reacción y eliminación de proteínas antes de HPLC
- Desalinización y cambio de tampón
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
1 cm2 | |
Dos tubos de microcentrífugas | |
24/paq. | |
0,196 in |
3000 Da | |
Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos; purificación de componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares, eliminación de primers, enlaces o etiquetas macromoleculares de una mezcla de reacción y eliminación de proteínas antes de HPLC: Desalinización y cambio de tampón | |
14,000xG para centrifugado de concentración; 1000 xG para centrifugado inverso | |
2,0 ml | |
4,99 cm |