Learn More
Merck Accesorio de embudo Steriflip™
Accesorio para unidad de filtración para la parte superior de tubos para centrífuga estéril.
Marca: Merck SC50FL025
Detalles adicionales : Peso : 1.02060kg
Descripción
Accesorio de embudo Steriflip, no estérilEspecificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Polipropileno | |
7 cm2 | |
50 mL |
Natural | |
Unidad de filtro Steriflip | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |