Learn More
Merck Monitores de análisis de aerosoles de 37 mm
Para el análisis de partículas de aerosoles
Marca:  Merck MHWP037A0
427.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10330181
  • 460.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El diseño de tres partes mantiene sujeto el filtro cuando la sección superior se retira para el muestreo de aerosoles.
El valor de recuento de partículas de fondo medio (ABC) se indica en cada paquete de monitor.
  • Premontado con filtros en su lugar
  • Disponibles con membranas de peso a juego
Aplicaciones:
Los monitores de análisis de aerosoles están disponibles con membrana de ésteres de celulosa de 0,45 µm y 0,8 µm. Los monitores con el mismo peso contienen dos filtros con un peso igual a 0,1 mg, lo que elimina el pesaje previo de los filtros de ensayo en el análisis gravimétrico.
Información de órdenes
La funda para monitor también está disponible por separado para su uso con la membrana de su elección; se suministra con o sin anillo de soporte.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliestireno
9 cm2
HAWP
Monitor de aerosoles, con almohadilla
3,7 cm
Luer Slip hembra
0,45 μm
Análisis de partículas microscópicas y recogida de muestras, control medioambiental
Amianto, trazas de metales, plomo, compuestos de plomo, cobre, gases de partículas, dióxido de azufre, arsénico
1,4 in
3,7 cm