Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, 0.20 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Marca: Merck SLLGDZ5NZ
703.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Rendimiento sin problemas en una variedad de sistemas automatizados
Filtros de jeringa Millex™ no estériles y compatibles con la automatización:- Diseñados para proporcionar eficiencia de filtración para disolución y otras aplicaciones automatizadas de preparación de muestras
- La carcasa abovedada garantiza un suministro fiable de los filtros
- Disponibles en una gran variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, incluidas unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
- Disponibles en tubos dispensadores o a granel para su uso con sistemas de cambio de filtros automatizados
- Conexión Luer-Lock™ optimizada para una alineación y ajuste precisos
Aplicaciones:
- Prueba de disolución de fármacos
- Preparación de muestras automatizada
- Aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Especificaciones
Natural | |
Sí | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,2 μm | |
3,9cm2 | |
200Pack | |
45 °C | |
100 mL | |
2.1 cm | |
2,5 cm |
Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho | |
LG hidrófilo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Procesamiento de baja unión a proteínas, aclarado de soluciones acuosas y orgánicas | |
113 °F | |
Filtro Millex compatible con automatización | |
0.82 pulg | |
2,5 cm | |
2,5 cm |