Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ de 13 mm: membrana de PTFE hidrófoba
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
Marca: Merck SLFGX13NL
310.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
Para filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y soluciones de proteínas
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip
Especificaciones
Rojo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
PP | |
Luer Slip macho | |
Filtro de jeringa FG | |
13 mm |
Sí | |
0,2 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Luer-Lok™ hembra | |
100Pack | |
< 10 ml | |
13 mm |