Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ de 13 mm: membrana de PVDF Durapore™
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
Marca: Merck SLHVX13NK
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Carcasa de polipropileno sobremoldeado y diseño optimizado
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Información de órdenes
Conexiones de entrada y salida: hembra Luer-Lock™/macho Luer Slip.
Especificaciones
Amarillo | |
Durapore PVDF | |
No estéril | |
PP | |
1000Pack | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |
Sí | |
0,45 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
deslizamiento Luer macho | |
Deslizamiento Luer macho | |
< 10 ml | |
13 mm |