Learn More
Thermo Scientific™ Elite pH Spear Pocket Testers and Replacement Sensors
Flexible on-the-go pH testing using durable Elite spear pocket testers with replaceable sensors for a variety of applications include food, beverage, agriculture and more!
Marca: Thermo Scientific™ ELITEPHSPEARKIT
221.59 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.36000kg
Descripción
Benefit from these pocket-sized testers. Thermo Scientific™ Elite testers are designed to provide on-the-go measurements for a variety of applications including homebrew beer and wine, food and beverage, hydroponics, aquaculture and aquariums, agriculture, pools and spas, environmental monitoring, education and more. The Elite CTS cup-sensor pocket testers are ideal for flexible on-the-go conductivity, TDS, salinity and temperature testing in a compact, travel-ready design.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo Elite pH Spear para medir el pH utilizando un diseño de sensor en forma de lanza para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función de calibración de un solo toque y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas como cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, controles medioambientales y más.
- Opción de análisis flexibles
- Mida el pH
- Gran pantalla gráfica retroiluminada
- Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
- Media de 250 horas de duración de la pila
- El tapón ancho a prueba de fugas sirve como base estable
- Sensores reemplazables
- Garantía de un año para el comprobador
- Garantía de seis meses para los sensores de sustitución
Especificaciones
±0,02 | |
250 h (promedio) | |
pH | |
CE, FCC | |
Matriz de puntos gráfica | |
pH | |
De 0 ppt a 80 ppt | |
De 0,0 °C a 60,0 °C | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
Entrada manual | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
0,1 °C, 0,1 °F |
Sí | |
4 pilas alcalinas AAA | |
Desde 1 hasta 3 | |
Comprobador de lanza de pH Elite de bolsillo para medir el pH con sensor de punta de lanza | |
IP 67 | |
Desde -1 hasta 15 | |
0,01 | |
Comprobador de lanza de pH Elite con pilas, cordón y tampón de pH | |
Icono de estabilidad en la pantalla | |
Sí, con entrada de temperatura manual | |
De 32,0° a 140,0 °F | |
Un año para el medidor |