Learn More
Thermo Scientific™ Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Spear Elite
Código de producto. p-7139302
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Comprobador de bolsillo con lanza para pH
Kit de comprobador de bolsillo con lanza para pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15934022 Kit de comprobador de bolsillo con lanza para pH cada uno
15924022 Comprobador de bolsillo con lanza para pH cada uno
2 options
Código de producto. 15934022
Marca: Thermo Scientific™ ELITEPHSPEARKIT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebas de pH flexibles sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite Spear duraderos con sensores reemplazables para una variedad de aplicaciones, como alimentos, bebidas, agricultura y mucho más.
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo Elite pH Spear para medir el pH utilizando un diseño de sensor en forma de lanza para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función de calibración de un solo toque y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas como cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, controles medioambientales y más.
  • Opción de análisis flexibles
  • Mida el pH
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Media de 250 horas de duración de la pila
  • El tapón ancho a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para los sensores de sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (pH) ±0,02
Opción de retroiluminación Sí
Duración de la batería 250 h (promedio)
Batería, tipo 4 alcalinas AAA
Calibración pH
Puntos de calibración Desde 1 hasta 3
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Comprobador de lanza de pH Elite de bolsillo para medir el pH con sensor de punta de lanza
Tipo de pantalla Matriz de puntos gráfica
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH
Intervalo (pH) Desde -1 hasta 15
Intervalo (salinidad) de 0 a 80 ppt
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 60,0 °C
Incluye Comprobador de lanza de pH Elite con pilas, cordón y tampón de pH
Tipo de producto Kit de comprobador de bolsillo con lanza para pH
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Estabilidad Icono de estabilidad en la pantalla
Exactitud de temperatura Entrada manual
Compensación de la temperatura Sí, con entrada de temperatura manual
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 140,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Garantía Un año para el medidor