Learn More
Thermo Scientific™ Comprobadores de bolsillo y sensores de pH/conductividad/SDT/salinidad Elite PCTS de repuesto
Pruebas flexibles de pH, conductividad, SDT, salinidad y temperatura sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite PCTS duraderos para una gran variedad de aplicaciones, incluidas agricultura, acuicultura, hidroponía y más.
Marca:  Thermo Scientific™ ELITEPCTS
163.30 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15859791
  • 178.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo Elite PCTS para medir pH, conductividad, sólidos disueltos totales (SDT) o salinidad con temperatura para una amplia gama de aplicaciones. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función One-Touch Calibration y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, control ambiental y más.
  • Opción de prueba flexible
  • Mide pH, conductividad, SDT o salinidad con temperatura
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Promedio de 150 horas de duración de la batería
  • La ancha tapa a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para sensores de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
±1 % de la escala completa
±1 % de la escala completa
4 alcalinas AAA
pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura
Desde 1 hasta 3
CE, FCC
Matriz de puntos gráfica
pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Desde -1,00 hasta 15,00
De 0,00 a 10,00 ppt
De 0 °C a 60,0 °C
Comprobador Elite PCTS con pilas, cordón y estuche de transporte blando
Analógico
De 0,1 μS/cm para 0,0 a 200,0 μS/cm; de 1 μS/cm para 200 a 2000 μS/cm; de 0,01 mS/cm para 2,00 a 20,00 mS/cm
De 0,1 ppm para 0,0 a 100,0 ppm; de 1 ppm para 100 a 1000 ppm; de 0,01 ppt para 0,10 a 10,00 ppt
De 0,40 a 1,00 (seleccionable)
± 0,6 °C, ± 1,0 °F para 0,0 a 50,0 °C; ± 1,1°C, ± 1,9 °F para 50,1 a 60,0 °C
De 5 °C a 45 °C (ambiente)
De 32,0° a 140,0 °F
ATC
Un año para el medidor
175 g
±0,02
±1 % de la escala completa
150 h (promedio)
Punto a punto
Desde 1 hasta 3
Desde 1 hasta 3
Comprobador de bolsillo Elite PCTS para medir pH, conductividad, SDT o salinidad con temperatura
IP 67
De 0,00 a 20,00 mS/cm
De 0,00 a 10,00 ppt
0,01
Agua potable, medio ambiente, comida y bebida, piscina y spa, agricultura
4 teclas
Del 5 al 85 % (sin condensación)
0,10 ppt
Por curva de salinidad práctica
De 0,40 a 1,00 (seleccionable)
1 punto
0,1 °C (0,1 °F)
Termistor
200 x 45 x 36mm
165 g (incluida la batería)