Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de látex de clase 2 Electrosoft
Catalog Number 12677583
Click to view available options
Tamaño: 8.9,10,11
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Protegen contra los riesgos eléctricos. Los guantes de látex de clase 2 Electrosoft Honeywell™ son duraderos y anatómicos para que resulten fáciles de poner y quitar.
  • Para el trabajo eléctrico con una tensión máxima de 17000 voltios.
  • Para utilizar con protectores de cuero para conseguir también una protección mecánica.
  • Guante aislante de látex de caucho natural.
  • Bicolor: interior negro y exterior beige.
  • Reborde enrollado.
  • Categoría RC.
  • Clase 2.
  • Tensión de prueba: 20 000 V.
  • Forma anatómica para ponerlos y quitarlos con facilidad.
  • Duraderos.
  • Excelentes propiedades dieléctricas.
  • Buena movilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Arcos eléctricos No
Certificaciones/conformidad CE Categoría: III contra riesgos irreversibles. EN 60903-2003, CEI 903-2002, Categoría de PPE 3 de la CE, número de certificado de la CE: 7009, número de declaración CE: 7009
Clasificación Clase 2
Color Beige, Negro
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Tamaño 11
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 2,3 mm
Para utilizar con (aplicación) Sectores relacionados con la electricidad
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 41 cm
Tensión 17.000V