Learn More
Honeywell Safety Products™ Electrosoft Composite Class 0 Gloves
Catalog Number 12667623
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Dielectric, natural latex gloves with an external layer of orange polychloroprene provide electrical and mechanical resistance. Honeywell Safety Products™ Electrosoft Composite Class 0 Gloves are durable, flexible, and come with a chlorinated interior for easy donning and doffing.
  • Para el trabajo eléctrico con una tensión máxima de 1000 voltios.
  • Se pueden utilizar sin guantes de cuero.
  • La capa externa de elastómero de policloropreno naranja proporciona una excelente resistencia mecánica.
  • Capa interna de látex natural dieléctrico.
  • Interior clorado para mayor comodidad.
  • Categoría RC, con protección mecánica.
  • Acabado con patrón en relieve para un buen agarre en condiciones húmedas.
  • Con forma anatómica para una mayor flexibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Arcos eléctricos ATPV 61,4 cal/cm2
Certificaciones/conformidad CE Categoría III sobre riesgos irreversibles, EN 60903-2003, CEI 903-2002, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 7018, número de declaración CE 7018
Clasificación 0
Procedimiento de limpieza Usar agua y jabón. Secar por debajo los 65 °C con humedad ambiente
Área revestida Exterior
Descripción Prueba en caja: 4 Ka/15 cm y 7 kA/30 cm
Coating Material Policloropreno
Color Naranja
Acabado exterior Palma estampada
Material Látex
Tamaño 11
Grosor (métrico) 2mm
Para utilizar con (aplicación) Sectores de administración, automoción, energía, electricidad, telecomunicaciones y servicios públicos
Longitud (métrico) 36 cm
Tensión Máx: 1.000V