Learn More
Macherey-Nagel™ Dispositivo de retirada de tapones electrónico
1025.00€
Especificaciones
Tipo | Dispositivo de retirada de tapones electrónico |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12838595
|
Macherey-Nagel™
735611 |
Para tapones de rosca de aluminio de 11 mm |
1025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12848595
|
Macherey-Nagel™
735620 |
Para tapones de rosca de aluminio de 20mm |
1025.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Dispositivo de retirada de tapones electrónico | |
1 unidad |