Learn More
OHAUS™ Electronic Balance - PR Series
Designed for Routine Weighing Applications in Your Workplace
Marca:  OHAUS™ 30430073
798.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16620304
  • 860.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La PR está equipada con 3 modos de pesaje esenciales, conectividad RS-232 para la transferencia y el almacenamiento de datos y calibración interna (en modelos seleccionados), lo que la hace ideal para aplicaciones de pesaje rutinarias.
  • Equipada con una pantalla retroiluminada brillante y fácil de leer y una sencilla interfaz de usuario, la PR es increíblemente fácil de manejar, sin casi necesidad de formación.
  • El tamaño reducido de la PR ahorra espacio en el escritorio al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje. La PR tiene una construcción duradera y cuenta con una bandeja de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
RS232 (un puerto incluido)
520.00 g
0.0010 g
0.0020 g
0.0010 g
Miligramo, Gramo, Kilogramo, Onza, Libra, Quilate, Pennyweight, Onza Troy, Newton, & Grano
12.50 in.
7,90 in.
11,90 in.
12,50 in.
10.000 lb.
Adaptador de CA (incluido)
Filtros ambientales y ajustes de brillo seleccionables por el usuario, auto-tara, auto-dim, puntos de calibración span seleccionables por el usuario, menú de bloqueo y reinicio del software, ajustes de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, ID de proyecto y de usuario definibles por el usuario, indicador de sobrecarga/subcarga del software, indicador de estabilidad
LCD retroiluminada
Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual
PR523/E
2.000 s
51.000 x 39.000 x 53.000 cm
317,00 mm
201,00 mm
303.000 mm
317,00 mm
4,5 kg