missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ eIF4H Protein

Código de producto. 18044629 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18044629 100 μg 100 microgramos
18491601 0,5 mg 0.50 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18044629

Marca: Novus Biologicals™ NBP198965100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-248 of Human eIF4H The Recombinant Human eIF4H Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human eIF4H Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.5mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT
Peso molecular 29.9kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 100 μg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común eIF4H
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >90%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.