Learn More
EFCAB5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24296-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16812775
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
EFCAB5
Polyclonal
Unconjugated
EFCAB5
EFCAB5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
374786
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.55 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A4FU69
EFCAB5
EFCAB5 Fusion Protein Ag19274
150 μL