Learn More
Tango™ Células EDG8-bla U2OS
Las células Tango™ EDG8-bla U2OS contienen el gen humano de diferenciación endotelial 8 (EDG8) ligado a un sitio de proteasa TEV.
Marca: Tango™ K1518
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: EDG8
- Número de referencia: NM_030760.3
- Cola citoplasmática: Cola de AVPR2 GPCR
- Estado de la población: Grupo de células estables
- Las células Tango™ EDG8-bla U2OS contienen el gen de diferenciación endotelial 8 (EDG8) humano ligado a un sitio de proteasa TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea de células parentales Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de beta-arrestina/proteasa TEV y el gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta UAS.
- Las células Tango™ EDG8-bla U2OS están validadas funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y CE50 de S1P. Además, las células Tango™ EDG8-bla U2OS se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
Especificaciones
Debe almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción | |
GPCR | |
8 x 106 células |
Fluorescente | |
Células EDG8-bla U2OS, protocolo de ensayo EDG8-bla U2OS, certificado de análisis | |
Células en proceso de división |