Learn More
Tango™ Células EDG4-bla U2OS
Las células Tango™ EDG4-bla U2OS contienen el gen humano de diferenciación endotelial 4 (EDG4) ligado a un sitio de proteasa TEV.
Marca: Tango™ K1442
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: EDG4
- Número de referencia: NM_004720
- Cola de AVPR2 GPCR
- Estado de la población: Grupo de células estables
- Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de beta-arrestina/proteasa TEV y el gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta UAS.
- Las células Tango™ EDG4-bla U2OS DA han sido validadas funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y CE50 de LPA (18:1).
- Además, las células Tango™ EDG4-bla U2OS han sido probadas para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
- Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación en la sección Manuales y folletos.
Especificaciones
Debe almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción | |
GPCR | |
2 x 106 células |
Fluorescente | |
Células EDG4-bla U2OS, protocolo de ensayo EDG4-bla U2OS, certificado de análisis | |
Células en proceso de división |