Learn More
Edetate Disodium U.S.P., Macron Fine Chemicals™
360.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poli
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Edetate Disodium |
Envase | POLYSTORMOR |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.24 |
Grado | USP |