missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 85 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11334
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Sin cajas de cartón blanco
- Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Resistente al agua de mar | |
Cajas (16) | |
Congeladores verticales | |
85 mm (caja) |
4 x 4 | |
Aluminio | |
564 x 139 x 352 mm |