missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes

ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marca:  Tenak™ TE11286B

Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12482540

  • 176.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones

Especificaciones

Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
3 x 5
Aluminio
683 x 139 x 240 mm
Resistente al agua de mar
Cajas (15)
Congeladores verticales
75 mm (caja)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales