missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes

ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marca:  Tenak™ TE11272B

Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12482530

  • 123.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
  • Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones

Especificaciones

Cajas de cartón blanco con separadores de celdas 9 x 9
2 x 4
Aluminio
564 x 139 x 160 mm
Resistente al agua de mar
Cajas (8)
Congeladores verticales
75 mm (Caja)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales