Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 130 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11350B
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Cabe en cualquier congelador y se puede utilizar con todas las cajas de crioconservación estándar
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
- Las sujeciones se expresan en altura por profundidad
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas 9 x 9 | |
2 x 5 | |
Aluminio | |
683 x 139 x 268 mm |
Resistente al agua de mar | |
Cajas (10) | |
Congeladores verticales | |
130 mm (Caja) |