Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca:  Tenak™ TE15450
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12468220
  • 167.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricada en aluminio
Especificaciones
Especificaciones
9 x 5
Aluminio
450 x 135 x 153 mm
Placas de microtitulación (45)
Congeladores verticales
16 mm