Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates
Providing different shelf heights depending on preference. Tenak™ Aluminum Eco AluRacks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
Marca: Tenak™ TE15134
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Una gama de alturas de estante disponibles
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricado con aluminio
Especificaciones
Eco AluRack | |
Placas (15) | |
15 | |
1/paquete | |
92 mm | |
135 mm |
Para estantes de 25 mm de altura | |
Aluminio | |
Para MTP, congeladores horizontales | |
135 x 92 x 398 mm | |
398 mm |