Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates
Providing different shelf heights depending on preference. Tenak™ Aluminum Eco AluRacks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
81.20€ - 167.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Eco AluRack |
---|---|
Material | Aluminio |
Para utilizar con (equipo) | Para MTP, congeladores horizontales |
Cantidad | 1 paquetes |
Anchura (métrico) | 92 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12418190
|
Tenak™
TE15174 |
Placas | Para estantes de 45 mm de altura |
96.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12418200
|
Tenak™
TE15202 |
Placas (10) | Para estantes de 65 mm de altura |
87.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12428180
|
Tenak™
TE15144 |
Placas (25) | Para estantes de 25 mm de altura |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12428190
|
Tenak™
TE15176 |
Placas (14) | Para estantes de 45 mm de altura |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12448170
|
Tenak™
TE15116 |
Placas (42) | Para estantes de 16 mm de altura |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12478170
|
Tenak™
TE15134 |
Placas (15) | Para estantes de 25 mm de altura |
97.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12488180
|
Tenak™
TE15168 |
Placas (10) | Para estantes de 45 mm de altura |
81.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- A range of shelf heights available
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Manufactured from aluminum
Especificaciones
Eco AluRack | |
Para MTP, congeladores horizontales | |
92 mm |
Aluminio | |
1 paquetes | |
135 mm |