Learn More
Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH
Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes. Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH are also offered including standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers.
Marca:  Tenak™ TE11236
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12492510
  • 99.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Altura: 50 mm
  • Ancho, 139 mm
  • Se puede utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Se vende sin criocajas
Especificaciones
Especificaciones
Caja de almacenamiento para congelador
Cajas (24)
24
Para MTP, congeladores horizontales
564 x 139 x 331 mm
331 mm
564 mm
6 x 4
Aluminio
1 unidad
139 mm
50 mm