Learn More
Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH
Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes. Tenak™ Eco AluRack Freezer Boxes, 50mmH are also offered including standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers.
Marca: Tenak™ TE11234
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Altura: 50 mm
- Ancho, 139 mm
- Se puede utilizar con todas las marcas de congeladores
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Caja de almacenamiento para congelador | |
Cajas (20) | |
20 | |
Para MTP, congeladores horizontales | |
564 x 139 x 276 mm | |
276 mm | |
564 mm |
5 x 4 | |
Aluminio | |
Sí | |
1 unidad | |
139 mm | |
50 mm |